Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Codice prodotto. 10321634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 reactions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10321634 10 reactions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321634 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21425
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Biotinylate protein amines (e.g., lysines) with our shortest (13.5A), water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent for antibody or cell-surface labeling.
Label antibodies, proteins and other molecules that have primary amines with Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, a short-chain, water-soluble biotinylation reagent.
Highlights:
  • Shorter spacer arm than Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reacts with primary amines at pH 7-9 in non-amine-containing buffers such as borate, carbonate, or phosphate buffers
  • Negative charge of -SO3 keeps biotinylation localized at the cell surface so reagent does not pass through cell membrane
  • Water solubility eliminates the need for harmful organic solvents
U.S. Patents 5,892,628 and 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Product Type Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Quantità 10 reactions
Content And Storage Sufficient For: 10 labeling reactions, each with 1 to 10 mg of antibody
• EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, 25 mg
• PBS Pack (makes 500mL), 1 pack
• Zeba Spin Desalting Columns (7K MWCO), 5 mL, 10 columns
• HABA Solution, 1 mL
• Avidin, 10 mg
Store avidin and vial of biotin reagent (with desiccant) at -20°C. Store remaining kit components at 4°C.
Labeling Scale 1 to 10 mg
Linea di prodotti EZ-Link
Solubility Water
Label or Dye Biotin
Labeling Target Antibodies, Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic