Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-biotina e kit di marcatura
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
8 x 1 mg
Dimensione della confezione:
8mg
Descrizione
Label antibodies, proteins and other molecules that have primary amines with Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, a short-chain, water-soluble biotinylation reagent.
Highlights:
- Shorter spacer arm than Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Reacts with primary amines at pH 7-9 in non-amine-containing buffers such as borate, carbonate, or phosphate buffers
- Negative charge of -SO3 keeps biotinylation localized at the cell surface so reagent does not pass through cell membrane
- Water solubility eliminates the need for harmful organic solvents
Specifica
Specifica
| Cleavable | No |
| Descrizione | EZ-Link Sulfo-NHS-biotina, formato No-Weigh |
| Formulazione | Estere sulfo-NHS di biotina |
| Peso molecolare | 443.43 |
| Membrana permeabile | No |
| PEGylated | No |
| Lunghezza braccio spaziatore | 13.5 |
| Quantità | 8 x 1 mg |
| Sufficiente per | 8 utilizzi per la marcatura di un totale di 120 mg di IgG usando condizioni tipiche |
| Content And Storage | -20 °C con essiccante |
| Vedi altri risultati |