Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-biotina e kit di marcatura
Codice prodotto. 10117773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 reactions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10117773 10 reactions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10117773 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    412.65€ / 1 sets
    Risparmia 137.35€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Biotinylate protein amines (e.g., lysines) with this very popular mid-length (22.4A), water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent for antibody or cell-surface labeling.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin is an intermediate-length, water-soluble biotinylation reagent for labeling antibodies, proteins and other molecules that have primary amines.
Highlights:
  • Water-soluble analog of NHS-LC-Biotin
  • Reacts with primary amines at pH 7-9 in non-amine-containing buffers such as borate, carbonate or phosphate buffers
  • Negative charge of -SO3 group keeps biotinylation localized at the cell surface
  • Creates an amide bond
U.S. Patents 5,892,628 and 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Kit di biotiniliazione EZ-Link Sulfo-NHS-LC
Product Type Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Quantità 10 reactions
Content And Storage Sufficient For: 10 labeling reactions, each with 1 to 10 mg of antibody
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 25 mg
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Zeba Spin Desalting Columns (7K MWCO), 5 mL, 10 columns
• HABA Solution, 1 mL
• Avidin, 10 mg
Store biotin and avidin reagents at -20°C. Store remaining kit components at 4°C.
Labeling Scale 1 to 10 mg
Linea di prodotti EZ-Link
Solubility Water
Label or Dye Biotin
Labeling Target Antibodies, Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic