Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Codice prodotto. 10055833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8 reactions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10055833 8 reactions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10055833 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21945
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Biotinylate protein amines with this cleavable, mid-length (24.3A), water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent containing a cleavable disulfide bond in the spacer arm.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and any other primary amine-containing biomolecules in solution.
Highlights:
  • Cleavable analog of Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Can remove biotin label by cleaving spacer disulfide bond with reducing agents, such as DTT
  • Ideal for affinity purification experiments that require efficient elution from immobilized avidin supports (cleaving disulfide bond releases proteins)
  • Long spacer arm reduces steric hindrance for binding interactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Product Type Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Quantità 8 reactions
Content And Storage Sufficient For: 8 labeling reactions, each with 0.05–0.2 mg of antibody
• EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Zeba Spin Desalting Columns (7K MWCO), 2 mL, 10 columns
Store biotin reagent at -20°C. Store remaining kit components at 4°C.
Labeling Scale 100 μg
Linea di prodotti EZ-Link
Solubility Water
Label or Dye Biotin
Labeling Target Antibodies, Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate dibasic, Sodium chloride