Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Codice prodotto. 10157723 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Reactions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10157723 10 Reactions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10157723 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21445
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Biotinylate protein amines with this cleavable, mid-length (24.3A), water-soluble, NHS-ester biotinylation reagent containing a cleavable disulfide bond in the spacer arm.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin enables simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and any other primary amine-containing biomolecules in solution.
Highlights:
  • Cleavable analog of Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Can remove biotin label by cleaving spacer disulfide bond with reducing agents, such as DTT
  • Ideal for affinity purification experiments that require efficient elution from immobilized avidin supports (cleaving disulfide bond releases proteins)
  • Long spacer arm reduces steric hindrance for binding interactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
Product Type Sulfo-NHS-SS Biotinylation Kit
Quantità 10 Reactions
Content And Storage Sufficient For: 10 labeling reactions, each with 1 to 10 mg of antibody
• EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 25 mg
• PBS Pack (makes 500 mL), 1 pack
• Zeba Spin Desalting Columns (7K MWCO), 5 mL, 10 columns
• HABA Solution, 1 mL
• Avidin, 10 mg
Store avidin at -20°C. Store biotin reagent desiccated at 4°C. Store remaining kit components at 4°C.
Labeling Scale 1 to 10 mg
Linea di prodotti EZ-Link
Solubility Water
Label or Dye Biotin
Labeling Target Antibodies, Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride