missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EZFIT/ZNF71 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18186225 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18186225 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18186225 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP221044

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

EZFIT/ZNF71 Polyclonal specifically detects EZFIT/ZNF71 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EZFIT/ZNF71
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:3000
Formulazione PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N. accesso geni Q9NQZ8
Alias gene endothelial zinc finger protein induced by tumor necrosis factor alpha, Kruppel-related zinc finger protein, zinc finger protein 71 (Cos26), zinc finger protein 71EZFITCos26
Simboli geni ZNF71
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human ZNF71. The exact sequence is proprietary.
Peso molecolare dell'antigene 54 kDa
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 58491
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.