missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EZH1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11548091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11548091 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11548091 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA141114

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is 86% homologous to rat and canine. Suggested positive control: antigen standard for EZH1 (transient overexpression lysate), human or mouse spleen.

EZH1 is a component of a noncanonical Polycomb repressive complex-2 (PRC2) that mediates methylation of histone H3 lys27 (H3K27) and functions in the maintenance of embryonic stem cell pluripotency and plasticity (Shen et al., 2008 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EZH1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.05% sodium azide
Gene EZH1
N. accesso geni P70351, Q92800
Alias gene enhancer of zeste 1 polycomb repressive complex 2 subunit; enhancer of zeste homolog 1; enhancer of zeste homolog 1 (Drosophila); Enx2; ENX-2; Ezh1; Histone-lysine N-methyltransferase EZH1; hypothetical protein LOC664754; KIAA0388; KMT6B; si:ch211-250i3.1; zgc:136829
Simboli geni EZH1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A portion of amino acids 350-400 of human EZH1.
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 14055, 2145
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.