Learn More
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards
Codice prodotto. 11879902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10.00 ± 0.08µm
15μ m
2μ m
20 μm
24.61 ± 0.22µm
30 μm
5.010 µm ± 0.035 µm
50 μm
69.1 µm ± 0.9 µm
Dimensione della confezione:
100mL
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11879902 24.61 ± 0.22µm 100mL
11829902 2μ m 100mL
11520085 2μ m 100mL
11839902 5.010 µm ± 0.035 µm 100mL
12682106 10.00 ± 0.08µm Pezzo
11849902 10.00 ± 0.08µm 100mL
11573283 15μ m 100mL
10004167 15μ m 100mL
11869902 20 μm 100mL
11889902 30 μm 100mL
11899902 50 μm 100mL
11809912 69.1 µm ± 0.9 µm 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11879902 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    298.94€ / 100mL
    Risparmia 293.06€
    49% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries.
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries with Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, easy-to-use liquid particle count controls at 2000 particles per mL. Designed for regular use in liquid particle counters to verify instrument calibration before each use, standards assure reproducibility of the particle counter by permitting a continuous record of its performance using a NIST™-traceable microsphere suspension with a precise concentration.
Caratteristiche:
  • Ready-to-use (no dilution required) particle size standard for validating optical particle counters
  • Magnetic stir bar included in each bottle for clean, convenient and direct sampling
  • Aqueous suspension medium contains a combination of dispersing agents to keep particles from clumping or sticking to flow surfaces in the particle counter
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology
Consigliato per:
Checking the calibration of liquid particle counters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo
Concentrazione 2000 particles/mL ± 10%
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale. Il prodotto è fornito con un'ancoretta per la miscelazione continua durante il campionamento.
Contenuto Microsfere di polistirene in acqua
Descrizione Utilizzate per la convalida delle prestazioni dei contaparticelle per liquidi
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Particle Counter Calibration
Materiale Polistirene
Product Type Particelle per controllo della conta
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle 1.05g/cm³
Quantità 100 ml
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale s = 0.27µm, 1.1% CV
Stabilità Prodotto stabile per un minimo di tre mesi
Diametro (sistema metrico) 24.61 ± 0.22µm