missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius F-10 (HAM) Nutrient Mixture with L-Glutamine

Codice prodotto. 31908348 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31908348 100 mL 100mL
31908480 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908348 Fornitore Sartorius N. del fornitore 010901B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ham's F-10 Nutrient Mixture (F-10) was designed for serum-free growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.

  • F-10 has since been used for serum-free growth of CHO cultures as well as serum-supplemented growth of other mammalian cells, including primary rat astrocytes and epithelial cells.

Specifica

Forma Liquid
Product Type Ham's F-10 Cell Culture Media
Con additivi Glutamine, Sodium Bicarbonate
Senza additivi None
Quantità 100 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.