missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ F(ab')2-Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, AP

Codice prodotto. 11596872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 μg
Dimensione della confezione:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11596872 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11596872 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA129928

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

F(ab')2-Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

PA1-29928 detects Rat IgG (H+L) from rat samples.

Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Rat IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Alkaline Phosphatase (AP)
Formulazione TBS with 1mM MgCl2, 0.1mM ZnCl2, 50% glycerol, 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Rat IgG whole molecule.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 250 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage 4°C, do not freeze
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.