Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
Codice prodotto. 10341341
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Nero
Nero, Clear Bottom
Trasparente
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 32
pezzi 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Coperchio Dimensione della confezione
10341341 Trasparente Sterile Without Lid pezzi 100
10365532 Bianco Non-sterile Without Lid pezzi 40
10284272 Bianco Sterile With Lid pezzi 32
10164911 Bianco Sterile Without Lid pezzi 40
11827822 Nero, Clear Bottom Non-sterile With Lid pezzi 120
10177050 Trasparente Sterile With Lid pezzi 100
10033211 Nero Non-sterile Without Lid pezzi 40
10214232 Nero Sterile Without Lid pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10341341 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655161
Spedizione stimata: 14-12-2026
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Manufactured from raw materials tested for leachables
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase-/D-Nase, human DNA free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Area di coltura 34 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Product Type Assay Microplate
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 34 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 392 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Sì
Stabilità max calore -20°C to +60°C
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
Quantità Confezione da 100
Senza RNasi Sì
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Altezza (sistema metrico) 11.5 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5 mm