Learn More
Greiner Bio-One Micropiastra per colture cellulari da 96 pozzetti con poli-D-lisina CellCoat™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10365532
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Nero
Trasparente
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 32
pezzi 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Coperchio unitSize
10365532 Bianco Non-sterile Without Lid pezzi 40
10284272 Bianco Sterile With Lid pezzi 32
10164911 Bianco Sterile Without Lid pezzi 40
11827822 Nero Non-sterile With Lid pezzi 120
10341341 Trasparente Sterile Without Lid pezzi 100
10177050 Trasparente Sterile With Lid pezzi 100
10033211 Nero Non-sterile Without Lid pezzi 40
10214232 Nero Sterile Without Lid pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10365532 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655075
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposizione a camino dei pozzetti che consente a ciascun pozzetto di essere indipendente. Le micropiastre per saggio a 96 pozzetti Greiner Bio One™ F-Bottom sono realizzate in PS, un polimero a elevata trasparenza con eccellenti proprietà ottiche, ideale per misurazioni ottiche di precisione. Il polistirene è caratterizzato inoltre dalla capacità di legarsi a biomolecole come le proteine ed è ideale per operare con colture cellulari.
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Manufactured from raw materials tested for leachables
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase-/D-Nase, human DNA free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Area di coltura 34 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Bianco
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25-340 μl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale LUMITRAC 200
Total Volume (Metric) Well 392 μl
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi
Stabilità max calore da -20 a +60 °C
RCF max 4800 x g: Rotore oscillante
Quantità Cassa da 40
Senza RNasi
Temperature Range (Metric) Da -20 a +60°C
Altezza (sistema metrico) 11.5 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5 mm