Learn More
Julabo™ Bagni di raffreddamento a ricircolo con compressore pneumatico
Descrizione
- Tipo ecologico, a basso consumo di energia
- Design compatto
- Tastiera con membrana impermeabile e display della temperatura a LED
- Riempimento e svuotamento diretti
- Indicatore del livello di riempimento
- Utilizzabile con acqua, acqua/glicole, Julabo Thermal G
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 9.5 L |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Capacità di raffreddamento | 0.35 kW a 0 °C, 0.55 kW a 5 °C, 0.7 kW a 10 °C, 1 kW a 20 °C (in etanolo) |
| Portata | 23 l/min. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per attività di refrigerazione semplici |
| Gamma di temperatura | Da 0 a 40 °C |
| Pressione max | 14.5 psi |
| Modello | F1000 |
| Refrigerante | R134 A |
| Precisione termica | ±0.5 °C |
| Vedi altri risultati |