Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modello F1.5
Codice prodotto. 13598460 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Content And Storage:
Con SmartBlock sulla piastra
Smartblock 1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Content And Storage Dimensione della confezione
13598460 Smartblock 1.5 ml Pezzo
13508470 Con SmartBlock sulla piastra Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13598460 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5384000012
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this thermal cycler for transformation of bacteria strains and plasmids. Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™ have a fixed block for 0.5/1.5/2.0 mL tubes and plates. Prevention of condensate formation in small vessels can be achieved with the heated lid Eppendorf ThermoTop (optional).
  • Anti-spill technology prevents lid wetting and cross-contamination
  • Heating and mixing in 0.5/1.5/2.0 mL reaction vessels (F0.5/F1.5/F2.0) or plates (FP)
  • Up to 1,500rpm (F1.5/F2.0) or 2,000rpm (F0.5/FP) for efficient sample mixing
  • Outstanding 2DMix-Control technology results in excellent mixing performance
  • Predefined temperature keys (37°C, 42°C, 56°C and 95°C) for simple and intuitive operation
  • Very fast heat up speed of up to 18°C/min, reducing your waiting time
  • Eppendorf PhysioCare Concept provides ergonomic design and operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy Max ±0.5 da 20 a 45 °C
Content And Storage Smartblock 1.5 ml
Temperature Range (Metric) 1 - 100 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la trasformazione di ceppi batterici e plasmidi
Include Interfaccia USB
Modello ThermoMixer F1.5
Speed 300 - 1500 RPM
Larghezza (sistema metrico) 206 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Profondità (sistema metrico) 304 mm
Requisiti elettrici da 220 a 240 V, 50/60 Hz, 200 w
Tensione da 220 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz