Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione. Disponibile in modelli a 8 o 12 canali.
Marca:  Thermo Scientific™ 4661170N
943.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21925" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41400kg
Codice prodotto. 15521945
  • 1145.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione utilizzando le pipette multicanale Thermo Scientific™ F1-ClipTip™. La nuova regolazione ottimizzata del volume garantisce silenziosità, comodità e un funzionamento ergonomico.
Worry-free pipetting is finally here with the only tip that clips.
Sealed in security of ClipTip Technology. Feel the difference.
Eliminate the frustration of banging tips on your pipette
With a light touch, each tip is clipped securely on the pipette.
Reduce the risk of loose or leaking tips
When ClipTip pipette tips are on, they are sealed and will not loosen. The ClipTip pipetting system remains sealed until you decide to eject tips, even in the most comprehensive applications, including multiple tip touches and mixing cycles.
Enable consistent and reproducible pipetting from user to user
Higher-quality results and more efficient research.
Learn more >
Ergonomically In-touch 
Lightweight handle design combined with low plunger, tip attachment and ejection forces help reduce the risk of repetitive strain injuries 
Secure Volume Lock
The secure volume setting prevents undesirable volume drift during operation. Simply lift the plunger up to set volume and press down to lock in place with minimum effort.
Adjustable Comfort 
The 120° adjustable finger rest – for both right- and left-handed operator comfort – allows the hand to relax during pipetting cycles.
Improved small volume pipetting
New 0.1-2 μL model and improved versions 1-10 μL models allow optimized performance in your small volume applications. 
Wide Selection of ClipTip Pipette Tips 
Compatible sizes with F1-ClipTip pipettes: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext and 1000μL
Life-time Warranty
With convenient online registration, and may vary by country.
Specifica
Specifica
ClipTip 200
12
Pipette
0.2μL
F1-ClipTip
F1-ClipTip™
10 to 100 μL
Yellow
Offerte speciali
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.