Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale F1-ClipTip™
Codice prodotto. 15581935
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
30 to 300 μL
5 to 50 μL
Da 10 a 100 μl
Numero di canali:
8
12
Punte compatibili:
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Punte compatibili Dimensione della confezione
15581935 Da 10 a 100 μl 8 ClipTip 200 Pezzo
15561935 μ 8 ClipTip 20 Pezzo
15571935 5 to 50 μL 8 ClipTip 50 Pezzo
15591935 30 to 300 μL 8 ClipTip 300 Pezzo
15501945 μ 12 ClipTip 20 Pezzo
15511945 5 to 50 μL 12 ClipTip 50 Pezzo
15521945 Da 10 a 100 μl 12 ClipTip 200 Pezzo
15531945 30 to 300 μL 12 ClipTip 300 Pezzo
15956142 μ 12 ClipTip 12.5 Ext Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15581935 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4661130N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    880.00€ / pezzi 1
    Risparmia 310.00€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione. Disponibile in modelli a 8 o 12 canali.
La tecnologia ClipTip consente di bloccare saldamente i puntali in posizione e assicura una sigillatura completa su ciascun canale con minimo sforzo per fissaggio ed espulsione utilizzando le pipette multicanale Thermo Scientific™ F1-ClipTip™. La nuova regolazione ottimizzata del volume garantisce silenziosità, comodità e un funzionamento ergonomico.
Grazie all'unico sistema veramente sicuro, l'attività di pipettaggio diventa finalmente serena.
Protetti dalla sicurezza della tecnologia ClipTip. Provate la differenza.
Eliminano la necessità di energiche pressioni sulla pipetta
Un leggero tocco sarà sufficiente a fissare saldamente ciascun puntale sulla pipetta.
Minori rischi di puntali allentati o con perdite
Una volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano. Il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, erogazione e mescolamento, fino a quando i puntali non vengono espulsi.
Pipettaggio uniforme e riproducibile da operatore a operatore
Risultati di qualità superiore e attività di ricerca più efficiente.
Per ulteriori informazioni >
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette ClipTip
Possibilità di scelta fra cinque modelli in formato 96: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Marchio CE
La pipetta F1-ClipTip insieme ai puntali ClipTip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia a vita
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punte compatibili ClipTip 200
Descrizione F1-ClipTip
Colore Yellow
Numero di canali 8
Product Line F1-ClipTip
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 10 a 100 μl
Incrementi 0,2 μl