Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15531905
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 to 2 μL
2 to 20 μL
30 to 300 μL
5 to 50 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Punte compatibili:
ClipTip 1000
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Codice prodotto. 15531905
Marca: Thermo Scientific™ 4641230N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
La tecnologia ClipTip blocca saldamente i puntali sulle pipette per una sigillatura completa e offre ora una regolazione migliorata del volume per un'esperienza utente silenziosa e senza sforzo.
La pipette a volume variabile Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ora sono silenziose e non richiedono sforzo grazie alla nuova funzione di regolazione del volume migliorata e all'affidabilità della tecnologia ClipTip che fissa i puntali saldamente sulla pipetta, con una tenuta perfetta.
Grazie all'unico sistema veramente sicuro, l'attività di pipettaggio diventa finalmente serena.
Protetti dalla sicurezza della tecnologia ClipTip. Provate la differenza.
Eliminano la necessità di energiche pressioni sulla pipetta
Un leggero tocco sarà sufficiente a fissare saldamente ciascun puntale sulla pipetta.
Minori rischi di puntali allentati o con perdite
Una volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano. Il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, erogazione e mescolamento, fino a quando i puntali non vengono espulsi.
Pipettaggio uniforme e riproducibile da operatore a operatore
Risultati di qualità superiore e attività di ricerca più efficiente.
Per ulteriori informazioni >
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette ClipTip
Possibilità di scelta fra cinque modelli in formato 96: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Marchio CE
La pipetta F1-ClipTip insieme ai puntali ClipTip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia a vita
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili ClipTip 1000
Descrizione F1-ClipTip
Colore Blu
Numero di canali 1
Product Line F1-ClipTip
Tipo Variable Volume Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Incrementi 1 μ l
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.