Learn More
Thermo Scientific™ Pipette monocanale a volume variabile F1-ClipTip™
Descrizione
La pipette a volume variabile Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ ora sono silenziose e non richiedono sforzo grazie alla nuova funzione di regolazione del volume migliorata e all'affidabilità della tecnologia ClipTip che fissa i puntali saldamente sulla pipetta, con una tenuta perfetta.
Protetti dalla sicurezza della tecnologia ClipTip. Provate la differenza.
Eliminano la necessità di energiche pressioni sulla pipetta
Un leggero tocco sarà sufficiente a fissare saldamente ciascun puntale sulla pipetta.
Minori rischi di puntali allentati o con perdite
Una volta inseriti, i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano. Il sistema di pipettaggio ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, erogazione e mescolamento, fino a quando i puntali non vengono espulsi.
Pipettaggio uniforme e riproducibile da operatore a operatore
Risultati di qualità superiore e attività di ricerca più efficiente.
Per ulteriori informazioni >
Design ergonomico
Il design leggero dell'impugnatura e la facilità di collegamento ed espulsione di stantuffo e puntale riducono il rischio di RSI
Regolazione silenziosa e senza sforzo del volume
Il nuovo meccanismo di regolazione del volume, silenzioso e più leggero, presenta forze ridotte del 50% rispetto ai modelli precedenti.
Blocco sicuro del volume
L'impostazione sicura del volume evita inopportune derive durante le operazioni. È sufficiente sollevare lo stantuffo per impostare il volume e premere per bloccarlo in posizione con il minimo sforzo.
Comodità regolabile
Supporto per le dita a 120° regolabile – progettato per il comfort di destrorsi e mancini – consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio.
Erogazione potenziata
Un aumento del 150% del flusso d'aria garantisce un'erogazione efficiente dei microvolumi e previene gli effetti della capillarità nei modelli da 50 μl o inferiori.
Ampia gamma di puntali per pipette ClipTip
Possibilità di scelta fra cinque modelli in formato 96: 20, 50, 200, 300 e 1000 μl
Marchio CE
La pipetta F1-ClipTip insieme ai puntali ClipTip compatibili ha ottenuto il marchio CE in conformità con la direttiva IVD in Europa.
Garanzia a vita
Dopo una comoda registrazione online. Le condizioni possono variare in base al paese.
Ulteriori informazioni sulla famiglia di prodotti ClipTip >
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | ClipTip 20 |
| Descrizione | F1-ClipTip |
| Colore | Rosa |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | F1-ClipTip |
| Tipo | Variable Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 2 to 20 μL |
| Incrementi | 0.02μL |
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.