Learn More
F2 Mouse anti-Human, Clone: 1E12A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | F2 |
---|---|
Clone | 1E12A8 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808455
|
Proteintech
66509-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898445
|
Proteintech
66509-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Prothrombin or Coagulation factor II, is proteolytically cleaved to form thrombin in the first step of the coagulation cascade which ultimately results in the stemming of blood loss. F2 also plays a role in maintaining vascular integrity during development and postnatal life. Mutations in F2 leads to various forms of thrombosis and dysprothrombinemia.Specifica
F2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Coagulation factor II, F2, Prothrombin, PT | |
F2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E12A8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P00734 | |
2147 | |
F2 Fusion Protein Ag18385 | |
Primary | |
-20°C | |
F2 |