Learn More
F4/80 Antigen Rat, FITC, Clone: BM8.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 377.00€
Specifica
Antigene | F4/80 Antigen |
---|---|
Clone | BM8.1 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15942358
|
EnquireBio
QAB68-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932358
|
EnquireBio
QAB68-F-100UG |
100 μg |
263.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952358
|
EnquireBio
QAB68-F-500UG |
500 μg |
377.00€
500µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
F4/80 Antigen | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
13733 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
BM8.1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
XP_006523664 | |
Adgre1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |