Learn More
MULTIROIR Carrello F64
Codice prodotto. 17226880
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
250 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
17226880 250 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17226880 Fornitore MULTIROIR N. del fornitore ARO64RGU
Spedizione stimata: 07-12-2026
Carrello F64 rosso per bidone in plastica con 4 ruote girevoli
  • Carrello F64 rosso per bidone in plastica
  • Hardware: ABS
  • Capacità di carico: 250 kg
  • Mobilità: 4 ruote girevoli
  • Dimensioni esterne: 620 x 420 mm
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 250 kg
Dimensioni (L x P) 620 x 420 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transport All Types of Products
Da utilizzare con (apparecchiatura) 600 x 400 Euro-Standard Container