Learn More
FABP1/L-FABP Antibody (SR1173), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18614644 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614644 50 μg 50µL
18672075 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18614644 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32171950ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
FABP1/L-FABP Monoclonal specifically detects FABP1/L-FABP in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FABP1/L-FABP
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1173
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene FABPL, fatty acid binding protein 1, liver, fatty acid-binding protein, liver, L-FABPFatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human FABP1/L-FABP (Uniprot #: P07148)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Breast Cancer, Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2168
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus