Learn More
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Antibody (001), Biotin , R&D Systems™
Codice prodotto. 18607221 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607221 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607221 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289897B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Monoclonal specifically detects FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 001
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene M-FABP, MP2, myelin P2 protein, P2, peripheral myelin protein 2FABP8
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein (NP_002668.1; Ser 2-Val 132).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5375
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus