Learn More
Ansell Edmont™ Fabric Brown Over Sleeves
Codice prodotto. 12650952 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
66 cm
Dimensione della confezione:
12 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12650952 66 cm 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12650952 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 59416
Spedizione stimata: 19-02-2027
Welder sleeve made of Kevlar™ fabric – combined with an internal cotton layer. These make the sleeve lightweight and breathable while providing protection from the high heat of flying molten particles and sparks.
  • Heat and cut resistant protective sleeve for welders
  • Protection from high heat and flying molten particles and sparks
  • Lightweight and breathable due to the internal cotton layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Standard
Struttura Cut and sewn
Product Type Welder Sleeve
Materiale Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Colore Brown
Sterilità Non-sterile
Stile Sleeve with Thumb Hole
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Upper with Knit Cuff
Senza lattice No
Certificazione/Conformità EN 388, 407, CE 0493
Lunghezza (sistema imperiale) 26 in. (66 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 66 cm