Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette in tessuto
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Rotolo grande e forato per l'uso in ambienti affollati. Utilizzabile con un'ampia gamma di sistemi di erogazione mobili o montati. Consente di controllare i costi di solventi e disinfettanti e di migliorare la sicurezza riducendo i versamenti.
Specifica
Specifica
| Product Type | Salviette |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 31 cm |
| Materiale | Fibra |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia e preparazione delle superfici in ambito sanitario e industriale usando il proprio solvente, agente chimico o detergente di elezione |
| Strato | A 1 velo |