Learn More
Ekastu Safety™ Respiratore con maschera facciale
Descrizione
- With color-coded nosepiece
- Foam lined comfort nose zone
- Protection against fine inert particles up to 4.5 times the NPF value
- Filter class DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- Specially designed for wearer of EKASTU spectacles and goggles
- In original packaging: 5 years shelf life
- 12 pieces per pack
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Size | Standard |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 149:2001 FFP1 NR |
| Descrizione | Classe filtro DIN EN 149: 2001 FFP1 NR |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione contro particelle inerti sottili |