Descrizione
- Visiera 3M™ certificata EN 166:2001
- Visiera in policarbonato trasparente con design curvo e trattamento anti-appannamento, classe ottica 1
- Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ serie G3000 o G22 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti 3M™ serie SecureFit™ X5000 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B
- La funzionalità di aggancio permette di collegarla all'apposito supporto in modo semplice e rapido
- Impatto a media energia, grado B
- Marcatura della visiera 2C-1.2 3M 1 B 3
Specifica
Specifica
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Product Type | Faceshield |
| Materiale | Polycarbonate |