Learn More
Factor IX Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18608210 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608210 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18608210 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289906PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Factor IX
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Coniugato PerCP
Quantità 0.1 mL
Target Species Human
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus