Learn More
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Codice prodotto. 16472118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472118 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472118 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1482
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Specifica
Purezza 99.8%
CAS 59401-28-4
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 1684.0 g/mol
Product Type Natural Products
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Mating Factor α