Learn More
Fadrozole hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Fadrozole hydrochloride (CGS 16949A) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fadrozole hydrochloride |
| CAS | 102676-31-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H14ClN3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | CGS 16949A(Rac)-FAD286 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 100 mg/mL (385.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1.Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 259.73 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only