Learn More
Fadrozole Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30393089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393089 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30393089 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF10104825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fadrozole Hydrochloride
CAS 102676-31-3
Formula molecolare C14H13N3 . HCl
Quantità 25 mg
Sinonimo Imidazo[1,5-a]pyridine, benzonitrile deriv., Afema, CGS 16949, CGS 16949A, 4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
Molecular Weight (g/mol) 259.73
Peso formulazione 259.0876