Learn More
Kartell™ Sterile Faeces Container
Codice prodotto. 10244331
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10244331 60 mL pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10244331 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0269500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    153.26€ / pezzi 400
    Risparmia 37.74€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Easy means of collecting and transporting faeces samples. Kartell™ Sterile Faeces Container includes a spoon to assist in handling the sample.
  • Particularly designed for collection and delivery of faeces
  • Made of transparent PS with stopper of PP
  • Incorporates a small spoon to facilitate sample handling
  • Sterile
  • CE Marked and IVD Certified
Specifica
Certificazione/Conformità CE/IVD
Diametro (sistema metrico) 41 mm
Include PP Stopper and Spoon
Materiale Polystrene
Imballaggio Sterile
Volume (sistema metrico) 60 mL
Altezza (sistema metrico) 55 mm