Learn More
Falcon™ FluoroBlok™96 Well HTS Insert Systems
Codice prodotto. 10234152 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Dimensione della confezione
10234152 Flat Bottom (F-well) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10234152 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353928
Spedizione stimata: 09-04-2027
Aggiungi al carrello
Simplify detection of migrating fluorescently labeled cells. Falcon™ FluoroBlok™96 Well HTS Insert Systems are designed with a unique light-tight PET membrane that blocks the transmission light within the range of 400 to 700nm.
96 square well, flat-bottom microplate
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio With Lid
    Area di coltura 0.08 cm2
    Matrice 8 x 12
    Da utilizzare con (apparecchiatura) FluoroBlok™ 96 Well Multiwell HTS Insert System
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Non trattata
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Include 96 square well, flat bottom plate
    N. per custodia 5/Cs.
    N. per confezione 5/Pk.
    Quantità 5/Cs.