Learn More
Falcon™ Piastre da 384 pozzetti Microtest™
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca: Falcon™ 353962
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.57200kg
Descrizione
Specifica
Standard | |
Ambient | |
16 x 24 | |
Fondo trasparente/nero, Clear Bottom | |
Polistirene | |
Da 1.5 a 2.2 ml | |
Cell Culture | |
50/Cs. | |
50/Cs. |
With Lid | |
10 mm2 | |
TC-Treated | |
Automation systems | |
384 | |
Sterile | |
Fondo piatto | |
5/Pk. | |
Clear |