Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 50 ml
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10203001 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
In rack
Sacchetto
RCF max:
16.000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio RCF max Dimensione della confezione
10203001 In rack 16.000 x g pezzi 500
10788561 Sacchetto 16.000 x g pezzi 500
12716688 In rack 16.000 x g pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10203001 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 352098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.80€
    233.12€ / pezzi 500
    Risparmia 28.68€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappi a vite piatta in polietilene blu da 33mm (filettati solo per provette Corning Falcon).
Testate per resistere a forze centrifughe di 16,000 RCF all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 50 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Per applicazioni di biologia molecolare, tra cui concentrazione di batteri per isolamento del DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, conservazione di campioni (intervallo da temperatura ambiente a -80 °C) e centrifugazione di precipitati. 
  • Superficie idrofobica e biologicamente inerte per un buon recupero di cellule o proteine
  • Graduazioni blu scuro con incrementi di 5 ml
  • L'area di scrittura bianca resiste ai solventi
  • Sterilizzate tramite irradiazione
 Polipropilene chiarificato
  • Resistente ad alcool e solventi organici leggeri (sconsigliato per le procedure di estrazione)
  • Parete semitrasparente per una visualizzazione agevole
  • Stabile da -80 °C a +121 °C (da -112 °F a +250 °F)
  • Resistenti a forze centrifughe con RCF fino a 16.000 x g
Order Info
Disponibili in sacchetti o rack in polistirene riciclabili da 25, confezioni da 500.
Compliance
Produzione in conformità con lo standard ISO 9001: standard 2000 e normative del sistema di qualità FDA di cui al capitolo 1, titolo 21, sezione 820 di CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, FDA, CFR
Colore chiusura Blu
Diameter (English) Outside 1,2in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale PP (polipropilene)
Da utilizzare con Per isolamento di DNA, purificazione e precipitazione di acidi nucleici, applicazioni di centrifugazione di cellule
N. per custodia 500
Imballaggio In rack
Sterilità Sterili
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Flat Top with Rim Seal
Area di scrittura Sì
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduated Yes
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 16.000 x g