Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
Codice prodotto. 10141161 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cell Culture Plate
Micropiastra per colture cellulari
Microplate
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
40−275 μL
Da 1.5 a 2.2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 84
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
10141161 Micropiastra per colture cellulari Da 1.5 a 2.2 ml pezzi 50
10334791 Microplate Da 1.5 a 2.2 ml pezzi 50
10413972 Cell Culture Plate 40−275 μL pezzi 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10141161 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353075
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Falcon 96, 384, and 1536 well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5/Pk., 50/Cs.
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra per colture cellulari
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.5 a 2.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Total Volume (Metric) Well 0.37 ml
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 5/sacchetto, 50/contenitore