Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
Codice prodotto. 10334791 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cell Culture Plate
Micropiastra per colture cellulari
Microplate
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
40−275 μL
Da 1.5 a 2.2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 84
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
10334791 Microplate Da 1.5 a 2.2 ml pezzi 50
10141161 Micropiastra per colture cellulari Da 1.5 a 2.2 ml pezzi 50
10413972 Cell Culture Plate 40−275 μL pezzi 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10334791 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.07€
    200.35€ / pezzi 50
    Risparmia 21.72€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Falcon 96, 384, and 1536 well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio 1 Pk., 50 Cases
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.5 a 2.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Total Volume (Metric) Well 0.37 ml
Forma pozzetto piatto
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 1/vassoio, 50/confezione