Learn More
Falcon™ Capsule di Petri batteriologiche con coperchio
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10432141 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Area di coltura:
11.78 cm2
151 cm²
21.29 cm2
56.5 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Area di coltura Dimensione della confezione
10432141 150 mm 15 mm 151 cm² pezzi 100
10390961 35 mm 10 mm 11.78 cm2 pezzi 500
10663323 60 mm 15 mm 21.29 cm2 pezzi 500
10720052 100 mm 15 mm 56.5 cm2 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10432141 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 351058
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare per applicazioni in cui l’adesione cellulare non è desiderata. La superficie è idrofobica.
In polistirene trasparente per garantire un’ottima visibilità. Le piastre Petri batteriologiche Corning™ Falcon™ non sono trattate per colture di tessuti per adesione cellulare; per applicazioni in cui l’adesione cellulare non sia richiesta. La superficie è idrofobica.
  • Durable construction for stable dish manipulation
  • Crystal-grade, virgin polystyrene for optical clarity
  • Sterile
  • Dimensions listed (diameter x height)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 151 cm²
Monouso
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Cell Culture Petri Dish
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm