Learn More
Falcon™ Inserti per colture cellulari: Per l'uso con piastre da 24 pozzetti
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10136410 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Colore:
Translucent
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Colore Dimensione della confezione
10136410 8 μm Transparent pezzi 48
10421761 0.4 μm Transparent pezzi 48
10718502 3 μm Translucent pezzi 48
10668291 3 μm Transparent pezzi 48
10055220 1 μm Transparent pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10136410 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.99€
    437.05€ / pezzi 48
    Risparmia 52.94€
    10% Sconto
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Per l'uso con piastre da 24 pozzetti. Gli inserti per colture cellulari Corning™ Falcon™ (coltura cellulare su supporti permeabili) consentono una maggiore differenziazione morfologica e/o fisiologica di molti tipi di cellule.
  • Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
  • Low protein binding PET membrane
  • Sterilized by gamma irradiation
  • A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
  • A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
  • Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
  • Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
  • Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Bestellinformation
Confezionati singolarmente in imballaggi a strappo in stile medico con codifica a colori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Area di coltura 0.3 cm2
Materiale PET trasparente
Densità poro 6±2 x 104 pores/cm2
Dimensione del poro 8 μm
Tipo Membrana
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastra a 24 pozzetti
Diametro filtro (sistema metrico) 6.4 mm
Quantità 8/Pk., 48/Cs.
Rivestimento superficiale TC-Treated
Colore Transparent
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.