Learn More
Falcon™ Cell Culture Inserts: For Use With 6-Well Plates
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10289270 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Translucent Membrane
Transparent Membrane
Dimensione della confezione:
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Tipo Dimensione della confezione
10289270 1 μm Transparent Membrane pezzi 48
10380291 0.4 μm Transparent Membrane pezzi 48
10356981 0.4 μm Translucent Membrane pezzi 48
10768882 8 μm Translucent Membrane pezzi 48
10758882 3 μm Transparent Membrane pezzi 48
10025090 3 μm Translucent Membrane pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10289270 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.36€
    357.48€ / pezzi 48
    Risparmia 43.88€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cell culture on permeable supports results in greater morphological and/or physiological differentiation of many cell types
  • Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
  • Low protein binding PET membrane
  • Sterilized by gamma irradiation
  • A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
  • A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
  • Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
  • Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
  • Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Order Info
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 4.2 cm2
Materiale PET
Densità poro 1.6 x 106 pores/cm2
Dimensione del poro 1 μm
Tipo Transparent Membrane
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 Well Plate
Diametro filtro (sistema metrico) 23.1 mm
Quantità 6/Pk., 48/Cs.
Rivestimento superficiale TC-Treated
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6