Learn More
Falcon™ Cell Culture Inserts: For Use With 6-Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10380291 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tipo:
Translucent Membrane
Transparent Membrane
Dimensione della confezione:
pezzi 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Tipo Dimensione della confezione
10380291 0.4 μm Transparent Membrane pezzi 48
10356981 0.4 μm Translucent Membrane pezzi 48
10768882 8 μm Translucent Membrane pezzi 48
10758882 3 μm Transparent Membrane pezzi 48
10025090 3 μm Translucent Membrane pezzi 48
10289270 1 μm Transparent Membrane pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10380291 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    468.64€ / pezzi 48
    Risparmia 36.36€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cell culture on permeable supports results in greater morphological and/or physiological differentiation of many cell types
  • Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane
  • Low protein binding PET membrane
  • Sterilized by gamma irradiation
  • A wide variety of configurations including 6, 12, and 24 well
  • A broad selection of membrane pore sizes, 0.4, 1.0, 3.0, and 8.0 μm diameter
  • Packed in individual blister packs, 48 inserts/case
  • Non-Tissue Culture-treated insert housings prevent promiscuous growth of cells on the insert walls
  • Innovative hanging design facilitates pipetting and allows for co-culture
Order Info
Individually packaged in color-coded, peel-open medical-style packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 4.2 cm2
Materiale PET
Densità poro 1.6 x 106 pores/cm2
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Transparent Membrane
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 Well Plate
Diametro filtro (sistema metrico) 23.1 mm
N. per confezione 6/Pk.
N. per custodia 48/Cs.
Rivestimento superficiale TC-Treated
Trattamento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 6