Learn More
Falcon™ Clear Assay Plate Lid
Codice prodotto. 10396341 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
10396341 Non-sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10396341 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    101.26€ / pezzi 50
    Risparmia 44.74€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
For 384-well (PS) and polyvinyl chloride (PVC) plates
  • Polystyrene lid for 384 well and 96 well Falcon™ microplates with 120μL total well capacity
  • 6mm polystyrene, for 96 and 384 well microplates
  • Non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Product Type Microplate lid
Plate Compatibility 96/384-well Plate, 120 μL Wells