Learn More
Falcon™ Vetrini per colture
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10162861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
0.7 cm2
0.7 cm2
1.7 cm2
Pozzetti:
4
8
N. per custodia:
24
96
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
Da 0.7 a 0.8 ml
Da 0.7 a 0.8 ml
Da 1 a 1.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Pozzetti N. per custodia Volume (sistema metrico) di lavorazione unitSize
10162861 0.7 cm2 8 96 Da 0.7 a 0.8 ml pezzi 96
10693472 1.7 cm2 4 96 Da 1 a 1.5 ml pezzi 96
10384501 1.7 cm2 4 24 Da 1 a 1.5 ml pezzi 24
10364551 0.7 cm2 8 24 Da 0.7 a 0.8 ml pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10162861 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 354108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    699.29€ / pezzi 96
    Risparmia 45.71€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura
Confezionati in vassoi di incubazione monouso. I vetrini per colture cellulari a camere Corning™ Falcon™ sono ideali per amplificazione/ibridazione di DNA in situ, tipizzazione/patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedono un’area di coltura piccola e accessibile.
  • Simplify analysis: culture, fix, stain and  examine your samples under a microscope without cell transfer
  • Polystyrene chamber affixed to a specially cleaned and triple-rinsed glass microscope slide (25 × 75mm)
  • Safety Removal Tool separates wells from slide; gasket remains with plastic vessel, prevents cross-contamination and doesn't interfere with further processing
  • Sterile
  • Culture up to 8 different conditions on a single glass microscope slide
  • Numeric labeling; 4-well, and 8-well formats available
Order Info
Disponibili con 1, 2, 4 o 8 pozzetti, numerati per una facile identificazione. Forniti con coperchio in polistirene con maniglia. Confezionati in vassoi di incubazione monouso. Ogni vassoio contiene 12 vetrini.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Vetrini per colture cellulari
Pozzetti 8
Area di coltura 0.7 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.7 a 0.8 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per amplificazione o ibridazione di DNA in situ, tipizzazione o patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedano un’area di coltura piccola e accessibile
Include Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura
N. per custodia 96