Includes
Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura
- Simplify analysis: culture, fix, stain and examine your samples under a microscope without cell transfer
- Polystyrene chamber affixed to a specially cleaned and triple-rinsed glass microscope slide (25 × 75mm)
- Safety Removal Tool separates wells from slide; gasket remains with plastic vessel, prevents cross-contamination and doesn't interfere with further processing
- Sterile
- Culture up to 8 different conditions on a single glass microscope slide
- Numeric labeling; 4-well, and 8-well formats available
Order Info
Disponibili con 1, 2, 4 o 8 pozzetti, numerati per una facile identificazione. Forniti con coperchio in polistirene con maniglia. Confezionati in vassoi di incubazione monouso. Ogni vassoio contiene 12 vetrini.
Specifica
Specifica
| Tipo | Vetrini per colture cellulari |
| Pozzetti | 4 |
| Area di coltura | 1.7 cm2 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 1 a 1.5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per amplificazione o ibridazione di DNA in situ, tipizzazione o patologia di tessuti e cellule tumorali o studi che richiedano un’area di coltura piccola e accessibile |
| Include | Coperchio in polistirene con maniglia, utensile per rimozione sicura |
| N. per custodia | 24 |
| Sterilità | Sterile |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?