Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10282371 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10282371 10 ml 0.1 ml pezzi 200
10058840 1 ml 0.01 ml pezzi 1000
10189950 2 ml 0.01 ml pezzi 1000
10468312 5 ml 0.1 ml pezzi 200
10701942 25 ml 0.25 ml pezzi 200
10683282 25 ml 0.5 ml pezzi 200
10282441 50 ml 1 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10282371 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 357551
Stem Cell Research Savings
Usa il codice promozionale 28032
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™, in polistirene e monouso, sono confezionate singolarmente in confezioni termoformate in plastica Advantage™.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±3%
Spina aspiratore Sì
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Apirogene, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti o soluzioni atossiche
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type Negative, Reverse Graduations
Graduazioni negative 3 ml
Quantità Contenitore da 200
Stile punta Standard
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Colore Orange
Volume (sistema metrico) 10 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì