Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti Easy-Grip
Codice prodotto. 10099170 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
Area di coltura:
11.78 cm2
19.5 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
2.5 to 3 mL
Da 6 a 7 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Area di coltura Volume (sistema metrico) di lavorazione Dimensione della confezione
10099170 60 mm 19.5 cm2 Da 6 a 7 ml pezzi 500
10038820 35 mm 11.78 cm2 2.5 to 3 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10099170 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.37€
    313.13€ / pezzi 500
    Risparmia 34.24€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Falcon™ Easy-Grip sono caratterizzate da un design esclusivo per agevolare il sollevamento di una sola piastra o di una piccola pila di piastre.
  • Flat, optically clear polystyrene surfaces for distortion-free microscopic visualization of cells
  • Uniform surface chemistry created by vacuum-gas plasma treatment promotes cell attachment
  • Improved handling of small dishes with the unique Easy-Grip design
  • Nonpyrogenic
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Packaged in peel-open, medical-style bags
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Standard Tissue Culture (TC), Corning™ PrimariaTM surface treatment and non-TC-treated polystyrene available
Designed for cell culture
  • Flat, distortion-free optics
  • Lids designed for optimal gas exchange
  • Stacking rings allow for easier stacking and handling
  • Vacuum-gas plasma treatment permanently and consistently modifies the cell growth surface
  • Standard tissue culture surface is hydrophilic and contains a variety of negatively charged functional groups that support cell attachment and spreading
  • Corning Primaria tissue culture surface additionally incorporates nitrogen-containing functional groups and has been shown to support improved attachment, spreading, and differentiation of some cell types
Order Info
Confezione da 20 per custodia (25 custodie per confezione).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 7 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 19.5 cm2
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Petri Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 6 a 7 ml
Include Lid
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm