Learn More
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeable Support System
Codice prodotto. 10265141 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 μm
3 μm
8 μm
Quantità:
5/Cs.
5/scatola
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Quantità unitSize
10265141 1 μm 5/scatola pezzi 5
10182511 8 μm 5/Cs. pezzi 5
10693462 8 μm Each Pezzo
10326011 3 μm 5/Cs. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10265141 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 351181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Save time and labor in HTS protocols—grow, handle, and analyze 24 samples simultaneously. Falcon™ HTS Multiwell Insert System features a generous, automation-compatible sampling port which allows sampling above and below membranes.
Falcon 24 Multiwell Insert Systems are designed to automate many commonly used cell-based assays for drug discovery. Available in a choice of membrane pore sizes, 24 Multiwell inserts have been successfully used for a variety of applications including permeability studies for oral bioavailability (e.g., Caco-2 cells), chemotaxis, cell migration and invasion assays. These insert systems offer all the benefits of Falcon Individual Cell Culture Inserts in an automation-friendly format that is compatible with most robots and fluid handlers. The Falcon 24 Multiwell Insert Plate is a single unit that is compatible with all Falcon 24 well plates and Feeder Tray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Area di coltura 0.3 cm2
Materiale PET
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Multi-well Insert System
Conteggio pozzetti 24
Da utilizzare con (applicazione) Eccellente per studi di differenziazione, tossicologia, migrazione e invasione
Include Piastra a inserti da 24 pozzetti, vassoio di alimentazione a pozzetto singolo e coperchio
N. per custodia 5/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Dimensione del poro 1 μm
Quantità 5/scatola
Membrana di supporto Polietilene tereftalato