Learn More
Falcon™ Nontreated Tissue Culture Flasks
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10497302 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10497302 250 mL pezzi 60
10112732 70 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10497302 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 353133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    108.19€ / pezzi 60
    Risparmia 50.81€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Similar to the surface of a bacteriological Petri dish
  • Vacuum-gas plasma tissue culture treatment provides consistent cell attachment, spreading, and growth
  • Choose standard tissue culture, Corning™ Primaria™, or not tissue culture-treated polystyrene growth surfaces to meet your individual cell culture requirements
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills, and protection against contamination (canted neck flasks)
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange while protecting against contamination
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore chiusura White
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For enhanced cell attachment and growth
Stile collo Canted
N. per custodia 60/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Product Type Cell Culture Flask
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Not Treated
Superficie di scrittura Yes
Monouso Single-use
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Plug Seal
Area di coltura 75 cm²
Trattamento superficiale Untreated