Learn More
Falcon™ Filtri in PTFE idrofobici per dosatore per pipette
Filtri a disco idrofobici di ricambio in PTFE
Marca: Falcon™ 357473
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Possibilità di scegliere tra formati di filtro da 0.2 μm o 0.4 μm
Specifica
PTFE | |
0.45 μm | |
Per l'uso con il dosatore per pipette | |
5/scatola |