Learn More
Falcon™ Filtri in PTFE idrofobici per dosatore per pipette
Filtri a disco idrofobici di ricambio in PTFE
49.22€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per l'uso con il dosatore per pipette |
Quantità | 5/scatola |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15339840
|
Falcon™
357473 |
0.45 μm |
49.22€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15329840
|
Falcon™
357472 |
0.2 μm |
49.22€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Possibilità di scegliere tra formati di filtro da 0.2 μm o 0.4 μm
Specifica
PTFE | |
Per l'uso con il dosatore per pipette | |
5/scatola |